Learn More
Cis-1,2-cyclopentandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10444935 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10444935 5 g Glasflasche 5 Gramm
10013750 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10444935 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 310290050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5057-98-7 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5057-98-7
Summenformel C5H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 102.13
MDL-Nummer MFCD00134192
InChI-Schlüssel VCVOSERVUCJNPR-SYDPRGILSA-N
Synonym cis-1,2-cyclopentanediol, cis-cyclopentane-1,2-diol, cis-1,2-dihydroxycyclopentane, 1r,2s-cyclopentane-1,2-diol, 1s,2r cyclopentane-1,2-diol, cis-1,2-cyclopentandiol, 1,2-cis-cyclopentanediol, cis-1,2-cyclopen-tanediol, cis-cyclopenten-1,2-diol, 1alpha,2alpha-cyclopentanediol
PubChem CID 2733293
IUPAC-Name (1R,2S)-Cyclopentan-1,2-Diol
SMILES C1CC(C(C1)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-1,2-Cyclopentanediol
Schmelzpunkt 32.0°C to 33.0°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 83.0°C to 83.5°C (5.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C5H8(OH)2
Brechungsindex 1.4770 to 1.4790
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: partially soluble in water.
Formelmasse 102.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen