Learn More
Cis-1,2-cyclopentandiol, 98 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 310290010
Additional Details : CAS : 5057-98-7 Gewicht : 0.05100kg
Menge | 1g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
5057-98-7 | |
102.13 | |
VCVOSERVUCJNPR-SYDPRGILSA-N | |
2733293 | |
C1CC(C(C1)O)O |
C5H10O2 | |
MFCD00134192 | |
cis-1,2-cyclopentanediol, cis-cyclopentane-1,2-diol, cis-1,2-dihydroxycyclopentane, 1r,2s-cyclopentane-1,2-diol, 1s,2r cyclopentane-1,2-diol, cis-1,2-cyclopentandiol, 1,2-cis-cyclopentanediol, cis-1,2-cyclopen-tanediol, cis-cyclopenten-1,2-diol, 1alpha,2alpha-cyclopentanediol | |
(1R,2S)-Cyclopentan-1,2-Diol |
Spezifikation
cis-1,2-Cyclopentanediol | |
Authentic | |
1.4770 to 1.4790 | |
Gelb | |
1g | |
97.5% min. (GC) | |
C5H8(OH)2 | |
cis-1,2-cyclopentanediol, cis-cyclopentane-1,2-diol, cis-1,2-dihydroxycyclopentane, 1r,2s-cyclopentane-1,2-diol, 1s,2r cyclopentane-1,2-diol, cis-1,2-cyclopentandiol, 1,2-cis-cyclopentanediol, cis-1,2-cyclopen-tanediol, cis-cyclopenten-1,2-diol, 1alpha,2alpha-cyclopentanediol | |
VCVOSERVUCJNPR-SYDPRGILSA-N | |
(1R,2S)-Cyclopentan-1,2-Diol | |
2733293 | |
Flüssig nach dem Schmelzen |
>110°C | |
Glasflasche | |
83.0°C to 83.5°C (5.0mmHg) | |
32.0°C to 33.0°C | |
5057-98-7 | |
C5H10O2 | |
MFCD00134192 | |
Solubility in water: partially soluble in water. | |
C1CC(C(C1)O)O | |
102.13 | |
102.13 | |
98% |