Learn More
Cis-1,2-cyclohexandiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10412855
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cis-1,2-cyclohexandiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10412855 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10412855
Marke: Thermo Scientific Acros 300970050
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1792-81-0 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1792-81-0
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00064944
InChI-Schlüssel PFURGBBHAOXLIO-OLQVQODUSA-N
Synonym cis-1,2-cyclohexanediol, cis-cyclohexane-1,2-diol, grandidentol, cis-1,2-dihydroxycyclohexane, 1r,2s-cyclohexane-1,2-diol, 1,2-cyclohexanediol, cis, 1,2-cyclohexanediol, cis-8ci 9ci, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2s-rel, cis-1,2-cyclohexandiol, 1alpha,2alpha-cyclohexanediolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 92903
ChEBI CHEBI:32329
IUPAC-Name (1R,2S)-Cyclohexan-1,2-Diol
SMILES C1CCC(C(C1)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-1, 2-Cyclohexanediol
Schmelzpunkt 98°C to 101°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H10(OH)2
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble in water
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalline Flocken oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0449995 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2023 Artikelnummer300970010,300970050
ChargennummerA0398673 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer300970010,300970050
ChargennummerA0415167 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer300970010,300970050
ChargennummerA0437678 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/01/2022 Artikelnummer300970010,300970050
ChargennummerA0387114 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/08/2020 Artikelnummer300970010,300970050
Name des Produkts
Cis-1,2-cyclohexandiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >