Learn More
cis-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethylene, 98%, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | cis-1, 2-Bis(diphenylphosphino)ethylene |
| CAS | 983-80-2 |
| Schmelzpunkt | 122°C to 126°C |
| Farbe | Weiß |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C26H22P2 |
| Strukturformel | (C6H5)2PCH=CHP(C6H5)2 |
| MDL-Nummer | MFCD00003046 MFCD00063219 |
| Show More |