Learn More
1,2-Bis(Diphenylphosphino)ethylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422888
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11422888 5 g 5 Gramm
11412888 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11422888 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16859.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 983-80-2 | C26H22P2 | 396.41 g/mol
Intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zwischenprodukt bei der organischen Synthese.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl und trocken in einem gut abgedichteten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 983-80-2
Summenformel C26H22P2
Molekulargewicht (g/mol) 396.41
MDL-Nummer MFCD00003046 MFCD00063219
InChI-Schlüssel NCKJIJSEWKIXAT-DQRAZIAOSA-N
Synonym cis-1,2-bis diphenylphosphino ethylene, z-1,2-bis diphenylphosphino ethene, cis-1,2-bis diphenylphosphino ethene, cis-vinylenebis diphenylphosphine, trans-1,2-bis diphenylphosphinyl ethylene, trans-vinylenebis diphenylphosphine, z-2-diphenylphosphanyl ethenyl diphenylphosphane, dppv, phosphine, trans
PubChem CID 2733415
SMILES C(=C\P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)\P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethylene
Schmelzpunkt 122°C to 126°C
Menge 5 g
Beilstein 757792
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name [(Z)-2-Piphenylphosphanylethenyl]-diphenylphosphan
Formelmasse 396.41
Reinheit (%) 97%