Learn More
Heinz Herenz Circular Cover Glasses
Artikelnummer. p-200111928
Click to view available options
Breite (metrisch):
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
30 mm
32 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. 30158480
Marke: Heinz Herenz 1051199
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Circular cover glasses.
  • Round cover glasses
Spezifikation
Produkttyp Coverslip
Form Circle
Material Borosilicate Glass
Breite (metrisch) 10 mm
Dicke (metrisch) 1 mm
Sterilität Non-sterile
Einwegprodukt Single-use