Learn More
MP Biomedicals™ CIRCLEGROW™ Kapseln, zertifiziert für die Molekularbiologie
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteBeschreibung
- Verkapselte Wachstumsmedien für das Wachstum von E.coli
- Verlängert die Plasmid-Produktion über die Protokollphase hinaus
- Verbesserte bakterielle Medien
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
| Format | Kapseln |
| Güte | Molekularbiologie |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Zusammensetzung | Hefeextrakt, Tryptone-Nährlösung, Vitamine und biologische Puffer wurden hinzugefügt, um den pH-Wert korrekt einzustellen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für das Wachstum von Escherichia coli und zertifiziert für Plasmid und andere Bakterienkulturen in flüssigen Medien |
| Menge | 1000 Kapseln |