missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cinoxacin, TRC

Artikelnummer. 17957824
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17957824 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17957824 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC475700100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 28657-80-9
Summenformel C12 H10 N2 O5
Molekulargewicht (g/mol) 262.22
Synonym [1,3]Dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carboxylic acid, 1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-, 1-Ethyl-3-carboxy-6,7-methylenedioxy-4-cinnolone, Cinobac, Cinobactin, Cinoxacin, Compound 64716, NSC 304467, Noxigram, Uronorm
IUPAC-Name 1-Ethyl-4-oxo-[1,3]Dioxolo[4,5-g]Cinnolin-3-Carboxylsäure
SMILES CCN1N=C(C(=O)O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cinoxacin
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H10N2O5/c1-2-14-7-4-9-8(18-5-19-9)3-6(7)11(15)10(13-14)12(16)17/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,16,17)
Formelmasse 262.059
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.