Learn More
Cinnarizin, TRC
Artikelnummer. 17934085
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17934085 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17934085 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC465300100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 298-57-7
Summenformel C26 H28 N2
Molekulargewicht (g/mol) 368.51
Synonym Cinnarizine, (E)-1-(Diphenylmethyl)-4-(3-phenylprop-2-enyl)piperazine, Piperazine, 1-(diphenylmethyl)-4-(3-phenyl-2-propenyl)- (9CI), Piperazine, 1-cinnamyl-4-(diphenylmethyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-(3-Phenylallyl)-4-(diphenylmethyl)piperazine, 1-Benzhydryl-4-cinnamylpiperazine, 1-Cinnamyl-4-(diphenylmethyl)piperazine, 1-Cinnamyl-4-benzhydrylpiperazine, 1-Diphenylmethyl-4-cinnamoylpiperazine, 516MD, Aplactan, Aplexal, Apotomin, Artate, Carecin, Cerebolan, Cerepar, Cinaperazine, Cinarizine, Cinazyn, Cinnacet, Cinnageron, Cinnarizine, Cinnipirine, Corathiem, Denapol, Dimitron, Dimitronal, Eglen, Folcodal, Giganten, Glanil, Hilactan, Ixterol, Katoseran, Labyrin, Lazeta, Marisan, Midronal, Mitronal, N-Benzhydryl-N'-cinnamylpiperazine, Olamin, Processine, R 1575, R 516, Sedatromin, Sepan, Siptazin, Spaderizine, Stugeron, Stunarone, Stutgeron, Stutgin, Toliman, Vergo
IUPAC-Name 1-Benzhydryl-4-[(E)-3-Phenylprop-2-Enyl]piperazin
SMILES C(\C=C\c1ccccc1)N2CCN(CC2)C(c3ccccc3)c4ccccc4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cinnarizine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C26H28N2/c1-4-11-23(12-5-1)13-10-18-27-19-21-28(22-20-27)26(24-14-6-2-7-15-24)25-16-8-3-9-17-25/h1-17,26H,18-22H2/b13-10+
Formelmasse 368.2252
Reinheit (%) >95%