Learn More
Cinnamylamine Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cinnamylamine Hydrochloride |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-7H,8,10H2;1H/b7-4+; |
| Formelmasse | 169.0658 |