Learn More
Cinnamylbromid, überwiegend trans, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304594
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11304594 5 g 5 Gramm
11314594 25 g -
11324594 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11304594 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01420.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4392-24-9 | C9H9Br | 197.075 g/mol
Cinnamyl bromide, is used in the synthesis of naftifine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cinnamylbromid wird in der Naftifinsynthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4392-24-9
Summenformel C9H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 197.075
MDL-Nummer MFCD00000245
InChI-Schlüssel RUROFEVDCUGKHD-QPJJXVBHSA-N
Synonym cinnamyl bromide, 3-bromoprop-1-en-1-yl benzene, e-3-bromoprop-1-en-1-yl benzene, 3-bromo-1-phenyl-1-propene, 3-bromo-1-phenyl propene-1, e-3-bromoprop-1-enyl benzene, 3-bromo-propenyl-benzene, e-cinnamyl bromide, trans-cinnamyl bromide
PubChem CID 5357478
IUPAC-Name [(E)-3-bromprop-1-enyl]benzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cinnamyl bromide
Namenshinweis predominantly trans
Schmelzpunkt 26°C to 29°C
Siedepunkt 88°C to 90°C (1 mmHg)
Flammpunkt 87°C (188°F)
Brechungsindex 1.621
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 605833
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 197.08
Reinheit (%) 95%