Learn More
Cinnamoylchlorid, überwiegend trans 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10416720
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
102-92-1
C9H7ClO
166.61
MFCD00000732
WOGITNXCNOTRLK-VOTSOKGWSA-N
cinnamoyl chloride, cinnamic acid chloride, cinnamic chloride, trans-3-phenylacryloyl chloride, 2-propenoyl chloride, 3-phenyl, cinnamoylchloride, e-cinnamoyl chloride, trans-cinnamoyl chloride, 2e-3-phenylprop-2-enoyl chloride, 3-phenyl-2-propenoyl chloride
5354261
(E)-3-phenylprop-2-enoylchlorid
C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)Cl
102-92-1
C9H7ClO
166.61
MFCD00000732
WOGITNXCNOTRLK-VOTSOKGWSA-N
cinnamoyl chloride, cinnamic acid chloride, cinnamic chloride, trans-3-phenylacryloyl chloride, 2-propenoyl chloride, 3-phenyl, cinnamoylchloride, e-cinnamoyl chloride, trans-cinnamoyl chloride, 2e-3-phenylprop-2-enoyl chloride, 3-phenyl-2-propenoyl chloride
5354261
(E)-3-phenylprop-2-enoylchlorid
C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)Cl
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cinnamoyl chloride
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 33.0°C to 37.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 256.0°C to 258.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH=CHCOCl
Menge 5 g
Merck Index 15, 2301
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in hydrocarbons and esters,soluble in dioxane,very soluble in logroin
Formelmasse 166.61
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff