Learn More
Zimtsäurechlorid, 98 %, überwiegend trans
Artikelnummer. 10687632 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10687632 500 g Glasflasche 500 Gramm
10416720 5 g Glasflasche 5 Gramm
10316030 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10687632 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 110395000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS : 102-92-1 | C₉H₇ClO | 166,61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-92-1
Summenformel C9H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 166.61
MDL-Nummer MFCD00000732
InChI-Schlüssel WOGITNXCNOTRLK-VOTSOKGWSA-N
Synonym cinnamoyl chloride, cinnamic acid chloride, cinnamic chloride, trans-3-phenylacryloyl chloride, 2-propenoyl chloride, 3-phenyl, cinnamoylchloride, e-cinnamoyl chloride, trans-cinnamoyl chloride, 2e-3-phenylprop-2-enoyl chloride, 3-phenyl-2-propenoyl chloride
PubChem CID 5354261
IUPAC-Name (E)-3-phenylprop-2-enoylchlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cinnamoyl chloride
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 33.0°C to 37.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 256.0°C to 258.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH=CHCOCl
Menge 500 g
Merck Index 15, 2301
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in hydrocarbons and esters,soluble in dioxane,very soluble in logroin
Formelmasse 166.61
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke