Learn More
Cinnamonitril, überwiegend trans, 97 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 110380250
Additional Details : CAS : 1885-38-7 Gewicht : 0.07500kg
Menge | 25g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
1885-38-7 | |
129.16 | |
ZWKNLRXFUTWSOY-QPJJXVBHSA-N | |
1550846 | |
C1=CC=C(C=C1)C=CC#N |
C9H7N | |
MFCD00001930 | |
cinnamonitrile, trans-cinnamonitrile, styryl cyanide, cinnamyl nitrile, 3-phenylacrylonitrile, beta-cyanostyrene, cinnamonitrile, e, 3-phenyl-2-propenenitrile, acrylonitrile, 3-phenyl, e-3-phenylprop-2-enenitrile | |
(E)-3-Phenylprop-2-Enenitril |
Spezifikation
Cinnamonitrile | |
126°C | |
Glasflasche | |
1.02 | |
Farblos bis hellgelb | |
25g | |
1885-38-7 | |
C9H7N | |
MFCD00001930 | |
cinnamonitrile, trans-cinnamonitrile, styryl cyanide, cinnamyl nitrile, 3-phenylacrylonitrile, beta-cyanostyrene, cinnamonitrile, e, 3-phenyl-2-propenenitrile, acrylonitrile, 3-phenyl, e-3-phenylprop-2-enenitrile | |
ZWKNLRXFUTWSOY-QPJJXVBHSA-N | |
(E)-3-Phenylprop-2-Enenitril | |
1550846 | |
Flüssig |
1.0200g/mL | |
Authentic | |
1.6000 to 1.602 | |
254°C to 255°C | |
20°C | |
97% | |
10% max. (cis-Cinnamonitrile) (GC) | |
C6H5CH=CHCN | |
09, 589 | |
Solubility in water: insoluble | |
C1=CC=C(C=C1)C=CC#N | |
129.16 | |
129.16 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
- Cinnamonitrile, predominantly trans
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.