Learn More
Cinnamonitril, 97 %, überwiegend trans, Thermo Scientific Chemicals
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Zimtsäurenitril ist eine übergeordnete Verbindung, deren Derivate als Korrosionshemmer für API J55-Stahl eingesetzt werden können.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Unter Dunkelheit lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Cinnamonitrile |
| Namenshinweis | predominantly trans |
| Schmelzpunkt | 18°C to 20°C |
| Dichte | 1.029 |
| Siedepunkt | 253°C to 254°C |
| Flammpunkt | 126°C (259°F) |
| Brechungsindex | 1.602 |
| Menge | 25 g |
| Empfindlichkeit | Air and light sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol. Insoluble in water. |
| Show More |
Safety and Handling
- Cinnamonitrile, predominantly trans
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Contain: Cinnamonitrile