Learn More
Cinnamonitril, überwiegend trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10098811 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10098811 5 g Glasflasche 5 Gramm
10406720 25 g Glasflasche 25 Gramm
10765941 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10098811 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 110380050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1885-38-7 | C9H7N | 129.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1885-38-7
Summenformel C9H7N
Molekulargewicht (g/mol) 129.16
MDL-Nummer MFCD00001930
InChI-Schlüssel ZWKNLRXFUTWSOY-QPJJXVBHSA-N
Synonym cinnamonitrile, trans-cinnamonitrile, styryl cyanide, cinnamyl nitrile, 3-phenylacrylonitrile, beta-cyanostyrene, cinnamonitrile, e, 3-phenyl-2-propenenitrile, acrylonitrile, 3-phenyl, e-3-phenylprop-2-enenitrile
PubChem CID 1550846
IUPAC-Name (E)-3-Phenylprop-2-Enenitril
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cinnamonitrile
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 20°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0200g/mL
Siedepunkt 254°C to 255°C
Flammpunkt 126°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 10% max. (cis-Cinnamonitrile) (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH=CHCN
Brechungsindex 1.6000 to 1.602
Menge 5 g
Beilstein 09, 589
Relative Dichte 1.02
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 129.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cinnamonitrile, predominantly trans
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.