Learn More
Cinnamaldoxim, (E)+(Z), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321797
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11321797 5 g 5 Gramm
11331797 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11321797 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05026.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13372-81-1 | C9H9NO | 147.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13372-81-1
Summenformel C9H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 147.18
MDL-Nummer MFCD00019969
InChI-Schlüssel RUQDOYIAKHIMAN-DAAQNPAKSA-N
Synonym cinnamaldehyde oxime, 3-phenylacrylaldehyde oxime, phenylacrylaldehyde oxime, e-n-2e-3-phenylprop-2-en-1-ylidene hydroxylamine, n-hydroxy-3-phenylprop-2-en-1-imine, n-3-phenylprop-2-en-1-ylidene hydroxylamine, 3-phenylpropenal oxime, benzeneacrylaldehydeoxime, 3-phenyl-2-propenal oxime, cinnamaldoxime, e + z
PubChem CID 9561350
IUPAC-Name (Ne)-N-[(E)-3-Phenylprop-2-enylidene]Hydroxylamin
SMILES O\N=C\C=C\C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cinnamaldoxime
Namenshinweis (E)+(Z)
Schmelzpunkt 117°C to 122°C
Menge 5 g
Beilstein 3117555
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 98%