Learn More
Cinnabarinsäure, TRC
Artikelnummer. 30137065
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137065 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30137065 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC44200010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 606-59-7
Summenformel C14 H8 N2 O6
Molekulargewicht (g/mol) 300.22
Synonym 3H-Phenoxazine-1,9-dicarboxylic acid, 2-amino-3-oxo- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Amino-3-oxo-3H-phenoxazine-1,9-dicarboxylic acid (ACI), Cinnabaric acid, Cinnabarinic acid, Cinnavalininic acid
IUPAC-Name 2-Amino-3-Oxophenoxazin-1,9-Dicarboxylsäure
SMILES NC1=C(C(=O)O)C2=Nc3c(OC2=CC1=O)cccc3C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cinnabarinic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H8N2O6/c15-10-6(17)4-8-12(9(10)14(20)21)16-11-5(13(18)19)2-1-3-7(11)22-8/h1-4H,15H2,(H,18,19)(H,20,21)
Formelmasse 300.0382
Reinheit (%) >95%