Beschreibung
Arzneimittel, Insektizide
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cineole |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0,921 bis 0,924 g/ml |
| Prozentgehaltsbereich | Ungefähr 99 % |
| Menge | 50 mL |
| Formelmasse | 154.3 |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |