Learn More
(+)-Cinchonin, ≥ 98 %, enthält bis zu 3 % Chinidin/Dihydrochinidin und 3 % Chinin/Dihydrochinin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438147
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11438147 100 g 100 Gramm
11428147 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438147 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17523.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 118-10-5 | C19H22N2O | 294.40 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-10-5
Summenformel C19H22N2O
Molekulargewicht (g/mol) 294.40
MDL-Nummer MFCD00064372
InChI-Schlüssel KMPWYEUPVWOPIM-FRYPIZGFNA-N
Synonym +-quinolin-4-yl 5-vinylquinuclidin-2-yl methanol, 5r-5-vinylquinuclidin-2-yl 1s-4-quinolylmethan-1-ol
PubChem CID 21862290
IUPAC-Name [(5R)-5-Ethenyl-1-Azabicyclo[2.2.2]Octan-2-yl]-Chinolin-4-ylmethanol
SMILES [H][C@@]1(CN2CCC1C[C@]2([H])[C@@H](O)C1=CC=NC2=CC=CC=C12)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Cinchonine
Schmelzpunkt 253°C to 258°C
Hinweise zum Prozentgehalt enthält bis zu 3 % Chinidin/Dihydrochinidin und 3 % Chinin/Dihydrochinin
Menge 100 g
Beilstein 89689
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,2287
Optische Drehung +225° (c=0.5 in Ethanol)
Formelmasse 294.39
Reinheit (%) ≥98%