Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cinchonidin 98.5 bis 101 %
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
Cinchonidin ist ein Alkaloid, das natürlich in der Rinde des Chinarindenbaums (Cinchona) vorkommt und gegen Plasmodium spp wirkt.
Cinchonidin ist ein Diastereoisomer von Cinchonin und kann zur Förderung der Chiralität bei der asymmetrischen oder enantioselektiven Synthese organischer Verbindungen verwendet werden.
Anwendungen
Cinchonidin wurde als Ausgangsmaterial für die Synthese von Cinchona-Alkaloid-Konjugaten, die gegen Malaria wirken, verwendet.
Es wurde nachgewiesen, dass sie γ-globin mRNA und fetales Hämoglobin in in Erythroid-Vorläuferzellen potent induzieren; kann in präklinischen Untersuchungen von β-Thalassämie nützlich sein.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cinchonidine |
| Namenshinweis | 98.5-101% |
| Schmelzpunkt | 200.0°C to 203.0°C |
| Farbe | Weiß bis Creme-farben |
| Verlust bei Trocknung | 1% max. (105°C) |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98.5-101% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 23, 420 |
| Mehr anzeigen |