Learn More
Cinchocainhydrochlorid 1,0 mg/ml in Methanol (als freie Base), LoGiCal
Artikelnummer. 30460910
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30460910 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30460910 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP0604.0001
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cinchocaine hydrochloride
CAS 61-12-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cinchocaine hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C20 H29 N3 O2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Cinchocaine Hydrochloride, 2-Butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]-4-quinolinecarboxamide monohydrochloride, 2-Butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]-cinchoninamide monohydrochloride, 2-Butoxy-N-(2-diethylaminoethyl)cinchoninamide hydrochloride, 2-Butoxy-N-(2-diethylaminoethyl)cinchoninic acid amide hydrochloride, 2-n-Butoxy-N-(2-diethylaminoethyl)cinchoninamide hydrochloride, Benzolin, Benzolin (local anesthetic), Cincaine, Cincaine chloride, Cinchocainium chloride, Dibucaine hydrochloride, Nupercaine hydrochloride, Percain, Percaine, Percamin S, Sovcain, Sovcaine, 4-Quinolinecarboxamide, 2-butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]-, monohydrochloride (9CI), Cinchoninamide, 2-butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]-, monohydrochloride (8CI), Cinchocaine hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C20H29N3O2.ClH/c1-4-7-14-25-19-15-17(16-10-8-9-11-18(16)22-19)20(24)21-12-13-23(5-2)6-3;/h8-11,15H,4-7,12-14H2,1-3H3,(H,21,24);1H
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES Cl.CCCCOc1cc(C(=O)NCCN(CC)CC)c2ccccc2n1
IUPAC-Name 2-butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]chinolin-4-carboxamid;Hydrochlorid
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 379.92
Menge 1 mL
Formelmasse 379,2027 g/mol