missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cinanserin hydrochloride, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18722474
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18722474 50 mg 50 Milligramm
30001092 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18722474 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 0460/50

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Selective 5-HT2 antagonist; also 3C-like proteinase inhibitor

5-HT2 antagonist. Also inhibits 3C-like proteinase (3CLpro; Mpro). Inhibits replication of SARS-CoV.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 54-84-2
Summenformel C20H25ClN2OS
Molekulargewicht (g/mol) 376.943
InChI-Schlüssel LXGJPDKYMJJWRB-IERUDJENSA-N
Synonym cinanserin hydrochloride, cinnanserin, maptc, cinanserin hcl, unii-f65z32ki62, cinanserin hydrochloride usan, 2'-3-dimethylamino propyl thio cinnamanilide hydrochloride, 2'-3-dimethylamino propyl thio cinnamanilide monohydrochloride, 2-propenamide, n-2-3-dimethylamino propyl thio phenyl-3-phenyl-, monohydrochloride
PubChem CID 6433141
IUPAC-Name (E)-N-[2-[3-(dimethylamino)propylsulfanyl]phenyl]-3-phenylprop-2-enamide;hydrochloride
SMILES CN(C)CCCSC1=CC=CC=C1NC(=O)C=CC2=CC=CC=C2.Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cinanserin hydrochloride
Menge 50 mg
Formelmasse 376.94
Reinheit (%) >99%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.