Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cinacalcethydrochlorid
Artikelnummer. 17291182 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17291182 5 g 5 Gramm
17281182 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17291182 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 466010050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 364782-34-3 | C22H22F3N·HCl, C22H23ClF3N | 393.88 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 364782-34-3
Summenformel C22H22F3N·HCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cinacalcethydrochlorid
Menge 5 g
Löslichkeit Löslichkeit aq. soln.: Schwer löslich. Andere Löslichkeiten: Löslich in Methanol
Formelmasse 393,88