Learn More
Tocris Bioscience™ Cinacalcet hydrochloride
Low molecular weight, organic compound that may help regulate biological process.
Brand:  Tocris Bioscience™ 6170/50
Encompass
Product Code. 15707246
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Descripción
Descripción
Cinacalcet hydrochloride is a calcium-sensing receptor (CaSR) allosteric agonist. Activates CaSR signaling in cellular proliferation and phosphatidylinositol (PI) hydrolysis assays. Reduces serum parathyroid hormone levels in rats. Also potent CYP2D2 inhibitor (IC50 = 87 nM) and L-type calcium channel blocker. Orally bioavailable.
Especificaciones
Especificaciones
Calcium-sensing Receptor (CaSR) Allosteric Agonist, also CYP2D2 Inhibitor and Ca2+ Channel Blocker
364782-34-3
393.87g/mol
Calcium-Sensing Receptor Agonists
Calcium-Sensing Receptor
C22H22F3N.HCl
Store at -20°C
50 mg
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
For Research Use Only