Learn More
Cimetidine, 98+%, Thermo Scientific™
H2 histamine receptor antagonist
86.22 CHF - 276.74 CHF
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15455129
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62825.06
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
92.75 CHF
86.22 CHF / 5 Gramm
Sparen 6.53 CHF
7% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15465129
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62825.09
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
148.00 CHF
135.55 CHF / 10 Gramm
Sparen 12.45 CHF
8% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15475129
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62825.14
25g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
299.00 CHF
276.74 CHF / 25 Gramm
Sparen 22.26 CHF
7% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Soluble to 50 mM in water and to 100 mM in DMSO, solubility in HCl (almost transparency).
Notes
Store away from heat and oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.