Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cimetidin
Artikelnummer. p-7214745 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 17241206
Marke: Thermo Scientific Chemicals 467520050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51481-61-9
Summenformel C10H16N6S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cimetidin
Menge 5 g
Löslichkeit Löslichkeit in wässriger Lösung: Sehr leicht lösliche wässrige Lösung. Andere Löslichkeiten: Löslich in Methanol, Eisessig, leicht löslich in Ethanol, unlöslich in Äther
Schmelzpunkt 141,0°bis 143,0 °C
Formelmasse 252,32
InChI-Schlüssel AQIXAKUUQRKLND-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN=C(NCCSCC1=C(C)NC=N1)NC#N
IUPAC-Name N-cyano-N''-methyl-N'-(2-{[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulfanyl}ethyl)guanidine
Molekulargewicht (g/mol) 252.34