Learn More
Cimetidin 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326422
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326422 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326422 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA11666450AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cimetidine
CAS 51481-61-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cimetidine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H16 N6 S
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Cimetidine, N-Cyano-N'-methyl-N''-[2-[[(4-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]thio]ethyl]guanidine, N-Cyano-N'-methyl-N''-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]thio]ethyl]guanidine, Acibilin, Acinil, Biomet, Cimal, Cimetag, Cimetum, Dyspamet, Edalene, Eureceptor, Gastromet, Histodil, N-Cyano-N'-methyl-N''-[2-((4-methyl-5-imidazolyl)-methylthio)ethyl]guanidine, NSC 335308, Peptol, SKF 92334, Tagamet, Tametin, Tratul, Ulcedin, Ulcedine, Ulcerfen, Ulcimet, Ulcofalk, Ulcomedina, Ulcomet, Ulhys, SKF-92334
InChI-Formel InChI=1S/C10H16N6S/c1-8-9(16-7-15-8)5-17-4-3-13-10(12-2)14-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14)
SMILES CNC(=NC#N)NCCSCc1nc[nH]c1C
IUPAC-Name 2-Cyano-1-Methyl-3-[2-[(5-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methylsulfanyl]ethyl]Guanidin
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 252.34
Menge 1 mL
Formelmasse 252,1157 g/mol