Learn More
Tocris Bioscience™ CIM 0216
Selective TRPM3 agonist
Marque:  Tocris Bioscience™ 5521/10
Encompass
Code produit. 15736896
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
CIM 0216 is a selective TRPM3 agonist. Exhibits selectivity for TRPM3 over TRPM1, TRPM2 and TRPM4-8. Stimulates insulin release from pancreatic islet cells in vitro. Evokes nocifensive behavior in mice.
Spécification
Spécification
3,4-Dihydro-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-α-phenyl-1(2H)-quinolineacetamide
1031496-06-6
10 mg
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.