Learn More
R&D Systems™ Cilostamide
Artikelnummer. 30001406
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30001406 10 mg 10 Milligramm
18094932 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001406 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 0915/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.72 CHF
    241.50 CHF / 10 Milligramm
    Sparen 25.22 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. PDE3 inhibitor
150Selective inhibitor of type III phosphodiesterase (PDE3). Displays moderate selectivity for PDE3A isozyme vs. PDE3B (IC50 values are 0.027 and 0.050 μM for PDE3A and PDE3B respectively). Inhibits ADP-induced platelet aggregation (IC50 = 16.8 μM); antithrombotic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68550-75-4
Summenformel C20H26N2O3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cilostamide
Menge 10 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 342.44
Reinheit >98%
Molekulargewicht 342.439