Learn More
Ciglitazone, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18742634
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18742634 50 mg 50 Milligramm
18702664 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18742634 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 1307/50
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Selective PPARγ agonist
Selective agonist at PPARγ (peroxisome proliferator-activated receptor γ). Activates PPARγ with an EC50 value of 3 μM in vitro, and is at least 33-fold selective over PPARα and δ. Antihyperglycemic in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74772-77-3
Summenformel C18H23NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 333.446
InChI-Schlüssel YZFWTZACSRHJQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym ciglitazone, ciglitizone, ciglitazona, ciglitazonum, ciglitazonum latin, ciglitazona spanish, ciglitazone usan:inn, +--5-p-1-methylcyclohexyl methoxy benzyl-2,4-thiazolidinedione, +/--5-4-1-methylcyclohexylmethoxy benzyl thiazolidine-2,4-dione, 5-4-1-methylcyclohexyl methoxy benzyl-1,3-thiazolidine-2,4-dione
PubChem CID 2750
ChEBI CHEBI:64227
IUPAC-Name 5-[[4-[(1-methylcyclohexyl)methoxy]phenyl]methyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione
SMILES CC1(CCCCC1)COC2=CC=C(C=C2)CC3C(=O)NC(=O)S3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ciglitazone
Menge 50 mg
Formelmasse 333.44
Reinheit (%) >99%