Learn More
Ciclopirox Ethanolamin, TRC
Artikelnummer. 30180197
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30180197 500 mg 500 Milligramm
30180109 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30180197 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC432805500MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41621-49-2
Summenformel C12 H17 N O2 . C2 H7 N O
Molekulargewicht (g/mol) 268.35
Synonym Ethanol, 2-amino-, compd. with 6-cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone (1:1) (9CI), 1-Hydroxy-4-methyl-6-cyclohexyl-2-pyridinone ethanolamine salt, Batrafen, Brumixol, Ciclochem, Ciclopirox ethanolamine (1:1), Ciclopirox olamine, Fungowas, HOE 296, Loprox, Micoxolamina, Mycoster, NSC 336278, Sebiprox, Selergo, Terit
IUPAC-Name 2-Aminoethanol; 6-Cyclohexyl-1-Hydroxy-4-Methylpyridin-2-1
SMILES CC1=CC(=O)N(O)C(=C1)C2CCCCC2.NCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ciclopirox olamine
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H17NO2.C2H7NO/c1-9-7-11(13(15)12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10;3-1-2-4/h7-8,10,15H,2-6H2,1H3;4H,1-3H2
Formelmasse 268.1787