Learn More
Ciclopirox EP Verunreinigung B, Mikromol™
Beschreibung
Ciclopirox EP Verunreinigung B
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one |
| CAS | 14818-35-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 6-cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one |
| Versandbedingung | Eisbeutel (-20 °C) |
| Summenformel | C12 H16 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 6-Cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one, Ciclopirox Olamine Imp. B (EP), Ciclopirox USP Related Compound B, Ciclopirox USP RC B, 6-Cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one, Ciclopirox Related Compound B (USP), Ciclopirox impurity B (EP), 6-Cyclohexyl-4-methyl-2-pyrone, Ciclopirox Related Compound B, Ciclopirox Olamine Impurity B, Ciclopirox Impurity B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H16O2/c1-9-7-11(14-12(13)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10H,2-6H2,1H3 |
| SMILES | CC1=CC(=O)OC(=C1)C2CCCCC2 |
| IUPAC-Name | 6-Cyclohexyl-4-methylpyran-2-on |
| Mehr anzeigen |