Learn More
Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
Marke: Novus Biologicals NBP2-33660
501.50 CHF gültig bis 2025-12-16
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "24090" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase Polyclonal specifically detects Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
| Polyclonal | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |