Learn More
CHST13 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen CHST13
Konzentration 0.42 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839644
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20141-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829644
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20141-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The antibody is specific to CHST13.
The protein encoded by this gene belongs to the sulfotransferase 2 family. It is localized to the Golgi membrane, and catalyzes the transfer of sulfate to the C4 hydroxyl of beta-1, 4-linked N-acetylgalactosamine (GalNAc) flanked by glucuronic acid residue in chondroitin. Chondroitin sulfate constitutes the predomit proteoglycan present in cartilage and is distributed on the surfaces of many cells and extracellular matrices.
Spezifikation
Spezifikation
CHST13
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
Q8NET6
166012, 500257, 71797
Peptide
Primary
-20°C
CHST13
0.42 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
C4ST 3, C4ST3, CHST13
Chst13
IgG
Antigen Affinity Chromatography