Learn More
CHST12 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
252.00 CHF - 382.00 CHF
Spezifikation
Antigen CHST12
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18657432
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-97234-100ul
100 μg
382.00 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18678734
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-97234-50ul
50 μg
252.00 CHF
50 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
CHST12 Polyclonal antibody specifically detects CHST12 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
CHST12
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Cancer, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Endocrinology, Signal Transduction
PBS (pH 7.0)
55501
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Human
C4S-2, C4ST2C4ST-2, carbohydrate (chondroitin 4) sulfotransferase 12, carbohydrate sulfotransferase 12, Chondroitin 4-O-sulfotransferase 2, Chondroitin 4-sulfotransferase 2, EC 2.8.2.5, Sulfotransferase Hlo
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CHST12 fragment.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.