Learn More
Chrysin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chrysin |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H10O4/c16-10-6-11(17)15-12(18)8-13(19-14(15)7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,16-17H |
| Formelmasse | 254.0579 |