Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chrysin |
| Namenshinweis | Für die HPLC-Analyse |
| CAS | 480-40-0 |
| Farbe | Gelb |
| Prozentgehaltsbereich | 99.4% |
| Summenformel | C15H10O4 |
| MDL-Nummer | MFCD00006593 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 4-nitrophenyl-beta-d-glucopyranoside, pnpg, 4-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, 1-o-p-nitrophenyl-d-glucose, 4-nitrophenyl beta-d-glucoside, p-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, p-nitrophenyl beta-d-glucoside, glucoside, p-nitrophenyl, p-nitrophenyl-beta-glucoside, p-nitrophenyl beta-glucoside |
| InChI-Schlüssel | RTIXKCRFFJGDFG-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |