Learn More
Chromplete™ Wasser, HPLC/GC und Spektrometrie, Thermo Scientific
Catalog Number 15930721
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
4 L
7732-18-5
H2O
18.02
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Dihydrogenoxid, Dihydrogenmonoxid
962
CHEBI:15377
Wasser
O
7732-18-5
H2O
18.02
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Dihydrogenoxid, Dihydrogenmonoxid
962
CHEBI:15377
Wasser
O
Die Chromplete Produktlinie von Thermo Scientific enthält Reagenzien für gängige Analysen und Trennungen mit der Konsistenz und Präzision, die Sie erwarten. Chromplete Wasser eignet sich für HPLC, GC, SFC, TLC, ACS und Spektrophotometrie.
Chromplete Wasser eignet sich für die Verwendung in:
  • HPLC in Verbindung mit UV-, VIS-, PDA-, ECD-, FL- und RI-Detektoren
  • GC- FID, GC- ECD, GC-TCD
  • UV-Spektrophotometrie
  • Präparative Chromatographie
  • Überkritische Flüssig- und Dünnschichtchromatographie
  • Reaktionen/Analysen, die ACS-Konformität erfordern
  • Extraktions-/Konzentrationsanalysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Extinktion ≤ 0.01, ≤ 0.005
Chemischer Name oder Material Water
pH 5.5-7.0
Farbe ≤ 5 APHA
CAS Min. % 0.99
Schmelzpunkt 0°C
Siedepunkt 100°C
Hinweise zur Reinheitsqualität Chromplete
Formelmasse 18.01
Güte HPLC-Gradient, GC, Pestizid, Spektralphotometrie, ACS
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Rückstand nach Verdampfung ≤ 1.0 ppm
Menge 2.5 L
Physikalische Form Flüssig