Learn More
Chromotrop 2R, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448137
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11448137
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17519.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4197-07-3 | C16H10N2Na2O8S2 | 468.36 g/mol
Employed as an indicator for complexometry. It is also applied as a stain used in modified Gomori Trichrome stain. Used as a stain for cytology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Indikator für die Chelatometrie eingesetzt. Wird auch als Färbemittel in modifizierten Gomori-Trichrom-Färbemitteln verwendet. Wird als Färbemittel für die Zytologie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1 mg/ml).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Behälter an einem kühlen, trockenen Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4197-07-3
Molekulargewicht (g/mol) 468.36
MDL-Nummer MFCD00003955
InChI-Schlüssel XTJONEUTTZZRAB-VZRGYXGKSA-L
Synonym Acid Red 29; C.I. 16570
PubChem CID 44135388
IUPAC-Name Dinatrium;(5Z)-4-oxo-3-(Phenylhydrazinylidene)Naphthalin-2,7-Disulfonat
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromotrope 2R
Summenformel C16H10N2Na2O8S2
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1mg/ml).
Formelmasse 468.37
Menge 100 g
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.