Learn More
Proteintech ChromoTek V5-Trap™ Magnetpartikel M-270-Kit
Click to view available options
Menge:
20 Reaktionen
Packungsgröße:
20 Reaktionen
Beschreibung
- Das V5-Trap Magnetpartikel M-270-Kit wird zur Immunpräzipitation von V5-markierten Fusionsproteinen aus Zellextrakten verschiedener Organismen wie Säugetieren, Pflanzen, Bakterien, Hefe, Insekten usw. verwendet
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 20 Reaktionen |
| Ausreichend für | 20 Reaktionen |