Learn More
Proteintech ChromoTek V5-Trap™ Magnetische Agarose Artikelnummer.: 17383543
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Proteintech ChromoTek V5-Trap™ Magnetische Agarose
Artikelnummer. 17383543
200 Reaktionen, 200 Reaktionen
Click to view available options
Ausreichend für:
100 Reaktionen
10 Reaktionen
200 Reaktionen
20 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
Artikelnummer. 17383543
Marke: Proteintech v5tma200
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Die ChromoTek V5-Trap™ Magnetische Agarose ist ein Affinitätsharz für IP von V5-markierten Proteinen.
  • Besteht aus einem Anti-V5 Nanobody/VHH, gekoppelt mit magnetischen Agarose-Beads
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Versand bei Umgebungstemperatur. Nach Erhalt bei 4 °C lagern. 1 Jahr lang stabil.
Zur Verwendung mit (Anwendung) IP, CoIP, ChIP, RIP
Ziel V5-Tag-Sequenz GKPIPNPLLGLDST am N-, C-Terminal oder internen Tagging.
Marker oder Farbstoff Magnetische Agarose
Spezies Alpaka
Ausreichend für 200 Reaktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Proteintech ChromoTek V5-Trap™ Magnetische Agarose >