Learn More
Proteintech ChromoTek V5-Trap™ Agarose
Click to view available options
Ausreichend für:
100 Reaktionen
10 Reaktionen
200 Reaktionen
20 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
Beschreibung
- Besteht aus einem Anti-V5 Nanobody/VHH, gekoppelt mit Agarose-Beads
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Versand bei Umgebungstemperatur. Nach Erhalt bei 4 °C lagern. 1 Jahr lang stabil. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Ziel | V5-Tag-Sequenz GKPIPNPLLGLDST am N-, C-Terminal oder internen Tagging. |
| Marker oder Farbstoff | Agarose |
| Spezies | Alpaka |
| Ausreichend für | 10 Reaktionen |