Learn More
Proteintech ChromoTek TurboGFP-Trap-Kit mit magnetischer Agarose
Click to view available options
Menge:
20 Reaktionen
Packungsgröße:
20 Reaktionen
Beschreibung
- TurboGFP-Trap Magnetische Agarose ist ein Affinitätsreagenz für die Immunpräzipitation (IP) von TurboGFP-Fusionsproteinen
- Besteht aus einem Anti-TurboGFP-VHH/ Nanobody, der mit magnetischen Agarose-Beads gekoppelt ist
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 20 Reaktionen |
| Ausreichend für | 20 Reaktionen |