Learn More
Proteintech ChromoTek TurboGFP-Trap Magnetische Agarose
Beschreibung
- Besteht aus einem Anti-TurboGFP VHH/ Nanobody, der mit magnetischen Agarose-Beads gekoppelt ist
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Versand bei Umgebungstemperatur. Nach Erhalt bei 4 °C lagern. 1 Jahr lang stabil. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | IP, CoIP, ELISA |
| Ziel | TurboGFP, CopGFP, Pontellina plumata, maxGFP, maxFP-Green |
| Marker oder Farbstoff | Magnetische Agarose |
| Spezies | Alpaka |
| Ausreichend für | 10 Reaktionen |