Learn More
Proteintech ChromoTek Spot-Trap™ Magnetpartikel M-270 Kit
Click to view available options
Menge:
20 Reaktionen
Packungsgröße:
20 Reaktionen
Beschreibung
- Spot-Trap™ Magnetische Partikel M-270 sind Affinitäts-Beads für die Immunpräzipitation (IP) von mit Spot markierten Proteinen
- Besteht aus einem Anti-Spot-Tag™ VHH/ Nanobody, gekoppelt mit magnetischen Partikeln M-270
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 20 Reaktionen |
| Ausreichend für | 20 Reaktionen |