Learn More
Proteintech ChromoTek Spot-Trap™ -Magnetische Partikel M-270
Click to view available options
Ausreichend für:
100 Reaktionen
10 Reaktionen
200 Reaktionen
20 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
Beschreibung
- Besteht aus einem Anti-Spot-Tag™ VHH/Nanobody, gekoppelt mit magnetischen Partikeln M-270
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Ziel | Spot-Tag Sequenz Motiv PDRVRAVSHWSS |
| Marker oder Farbstoff | Magnetische Partikel M-270 |
| Spezies | Alpaka |
| Ausreichend für | 400 Reaktionen |