Learn More
Proteintech ChromoTek Spot-Trap™ Magnetische Agarose
Beschreibung
- Besteht aus einem Anti-Spot-Tag™ VHH/ Nanobody, der mit Magnetisch Agarose-Beads gekoppelt ist
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Ziel | Spot-Tag Sequenz Motiv PDRVRAVSHWSS |
| Marker oder Farbstoff | Magnetische Agarose |
| Spezies | Alpaka |
| Ausreichend für | 20 Reaktionen |