Learn More
Proteintech ChromoTek Spot-Trap™ Magnetische Agarose
Click to view available options
Ausreichend für:
100 Reaktionen
10 Reaktionen
200 Reaktionen
20 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
Beschreibung
- Besteht aus einem Anti-Spot-Tag™ VHH/ Nanobody, der mit Magnetisch Agarose-Beads gekoppelt ist
Spezifikation
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
Ziel | Spot-Tag Sequenz Motiv PDRVRAVSHWSS |
Marker oder Farbstoff | Magnetische Agarose |
Spezies | Alpaka |
Ausreichend für | 100 Reaktionen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Proteintech ChromoTek Spot-Trap™ Magnetische Agarose >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur