Learn More
Proteintech ChromoTek Spot-Label™ ATTO594
Artikelnummer. 17303293
Click to view available options
Menge:
10 μl
50 μl
Packungsgröße:
10 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. 17303293
Marke: Proteintech EBA59410
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spot-VHH konjugiert mit ATTO 594.
  • Anti-Spot-Tag VHH/ Nanobody konjugiert mit Fluoreszenzfarbstoff für Immunfluoreszenz, Mikroskopie und Immunblotting von Spot-markierten Proteinen
Spezifikation
Clonality Monoklonal
Menge 10 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunfluoreszenz (IF), Western Blot
Konjugat ATTO594
Zielspezifität Spot-Tag (PDRVRAVSHWSS)
Inhalt und Lagerung Versand bei Umgebungstemperatur. Nach Erhalt bei Lagerung bei +4 °C/40 °F. 6 Monate lang stabil. Nicht einfrieren. Vor Licht schützen.